MABS61
Anti-PARG Antibody, clone D8B10
clone D8B10, from mouse
Sinonimo/i:
poly (ADP-ribose) glycohydrolase, poly(ADP-ribose) glycohydrolase 60 kDa isoform
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D8B10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARG(8505)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PARG on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1