Vai a
SML2947
Penehyclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-[(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yloxy)methyl]-α-cyclopentyl-benzenemethanol hydrochloride, 3-(2′-phenyl-2′-cyclopentyl-2′-hydroxyl-ethoxy) quinuclidine, Penequine hydrochloride, Penequinine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.60
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 322.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder (hygroscopic)
Storage condition:
desiccated
CHF 79.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (hygroscopic)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].N21CC(C(CC2)CC1)OCC(O)(C4CCCC4)c3ccccc3.[H+]
InChI
1S/C20H29NO2.ClH/c22-20(18-8-4-5-9-18,17-6-2-1-3-7-17)15-23-19-14-21-12-10-16(19)11-13-21;/h1-3,6-7,16,18-19,22H,4-5,8-15H2;1H
InChI key
DDTVVMRZNVIVQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Penehyclidine hydrochloride is a brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity. Penehyclidine hydrochloride does not induce muscarinic 2 receptor-associated cardiovascular side effects. Penehyclidine hydrochloride is effective in experimental models of heart, lung and brain ischemia reperfusion injury.
brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5207D3000000BP780
Doxiciclina Suitable for Cell Culture
Sigma-Aldrich
D5207
Doxiciclina
Doxiciclina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3000000
Doxiciclina
Doxiciclina British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP780
Doxiciclina
description
≥98% (HPLC)
description
Suitable for Cell Culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder (hygroscopic)
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)