Vai a
SML2895
BMS-986094
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMS 986094, INX-08189, N-(2′-C-Methyl-6-O-methyl-P-1-naphthalenyl-5′-guanylyl)-L-alanine 2,2-dimethylpropyl ester, Neopentyl[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl]methoxy](naphthalen-1-yloxy)phosphoryl]-L-alaninate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 535.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H39N6O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
658.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 166.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(N[C@@H](C)C(=O)OCC(C)(C)C)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@]([C@@H]3O)(O)C)[n]4c5[nH][c](nc(c5nc4)OC)=N)Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C30H39N6O9P/c1-17(26(38)42-15-29(2,3)4)35-46(40,45-20-13-9-11-18-10-7-8-12-19(18)20)43-14-21-23(37)30(5,39)27(44-21)36-16-32-22-24(36)33-28(31)34-25(22)41-6/h7-13,16-17,21,23,27,37,39H,14-15H2,1-6H3,(H,35,40)(H2,31,33,34)/t17-,21+,23+,27+,30+,46?/m0/s1
InChI key
YFXGICNMLCGLHJ-RSKRLRQZSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS-986094 is an orally available prodrug of nucleotide analogue 2′-C-methylguanosine that potently inhibits Hepatitis C virus (HCV) replication. It is a guanosine nucleotide inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase NS5b.
guanosine nucleotide inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase NS5b
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1943SML1323SML0896
BMS-986094 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2895
BMS-986094
FPMINT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1943
FPMINT
NU6140 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1323
NU6140
MCC-555 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0896
MCC-555
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)