Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 88.30 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 359.00 CHF 305.15 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16FNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H16FNO3S/c22-18-4-2-1-3-16(18)12-26-17-8-7-14-9-13(5-6-15(14)11-17)10-19-20(24)23-21(25)27-19/h1-9,11,19H,10,12H2,(H,23,24,25)
InChI key
PKWDZWYVIHVNKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MCC-555 is a thiazolidinedione class anti-diabetic compound.
MCC-555 is a thiazolidinedione class anti-diabetic compound. In rodent models, MCC-555 attenuates the development of diabetes, maintains B-cell function and improves insulin sensitivity. The compound MCC-555 also inhibits proliferation of several cancer cell lines and reduces tumor growth in xenograft models.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color , faint red to orange to dark brown | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?