SML2859
AB-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,4R,5R)-rel-4-(4-Hydroxyphenyl)-6-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-ene-1-methanol, (1R,4R,5R)-rel-l-4-(5-(Hydroxymethyl)-8-methyl-3-oxabicyclo[3.3.1]non-7-en-2-yl))-phenol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H](C3C[C@](C1)(CC=C3C)CO)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H20O3/c1-11-6-7-16(9-17)8-14(11)15(19-10-16)12-2-4-13(18)5-3-12/h2-6,14-15,17-18H,7-10H2,1H3/t14?,15-,16+/m0/s1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)