SML2257
IBR2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R)-1,2-Dihydro-1-(1H-indol-3-yl)-2-[(phenylmethyl)sulfonyl]isoquinoline, (R)-2-(benzylsulfonyl)-1-(1H-indol-3-yl)-1,2-dihydroisoquinoline, Isoquinoline, 1,2-dihydro-1-(1H-indol-3-yl)-2-[(phenylmethyl)sulfonyl]-, (1R)-
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(N1[C@@H](C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CC=CC=C4C=C1)(CC5=CC=CC=C5)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3