Vai a
SML2840
AZD2066
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine, AZD 2066
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 70.60
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 292.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16ClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 70.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)c2[o]nc(c2)[C@H](Oc3[n](c(nn3)c4ccncc4)C)C
InChI
1S/C19H16ClN5O2/c1-12(16-11-17(27-24-16)14-4-3-5-15(20)10-14)26-19-23-22-18(25(19)2)13-6-8-21-9-7-13/h3-12H,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI key
SXWHYTICXCLKDG-GFCCVEGCSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD2066 is an orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). AZD2066 exhibited satisfactory efficacy in patients suffering from neuropathic pain with mechanical hypersensitivity.
orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1259SML1806SML1741
AZD2066 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2840
AZD2066
GSK2194069 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1259
GSK2194069
YU142670 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1806
YU142670
TH1020 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1741
TH1020
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to light brown
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)