Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 103.00 CHF 87.55 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 420.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 87.55
Prezzo di listinoCHF 103.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C2=CC=NC=C2)=NN=C(SC3=NC=NC4=C3SC5=C4C=CC=N5)N1CC6=CC=CC=C6
InChI
1S/C23H15N7S2/c1-2-5-15(6-3-1)13-30-20(16-8-11-24-12-9-16)28-29-23(30)32-22-19-18(26-14-27-22)17-7-4-10-25-21(17)31-19/h1-12,14H,13H2
InChI key
CBBXTGWSGPEJEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?