Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 377.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C215H347N61O65S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4858.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Lixisenatide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Exendin-4-derived glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist with in vivo therapeutic efficacy in animal models of type 2 diabetes.
Lixisenatide (AVE0010, ZP10A) is a C-terminal amidated synthetic glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist peptide whose sequence corresponds to Pro38 deleted exendin-4 with a C-terminal extension by six Lys residues. Lixisenatide exhibits 4-times higher human GLP-1R affinity than GLP-1(7-36) amide and dispalys in vivo therapeutic efficacy in murine and rat models of type 2 diabetes, as well as rat models of dox-induced renal fibrosis, global cerebral I/R injury, abdominal aortic aneurysm (AAA) and Aβ25-35 toxicity.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form (Powder or Lyophilized powder or film) | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to off-white | color white | color white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?