Vai a
SML2899
Humanin Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-Methionyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-threonyl-L-seryl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-?-aspartyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanine trifluoroacetate, MAPRGFSCLLLLTSEIDLPVKRRA trifluoroacetate, Met-Ala-Pro-Arg-Gly-Phe-Ser-Cys-Leu-Leu-Leu-Leu-Thr-Ser-Glu-Ile-Asp-Leu-Pro-Val-Lys-Arg-Arg-Ala
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C119H204N34O32S2 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
2687.23 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 85.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Humanin is 24-amino acid mitochondria-associated peptide that is involved in numerous biological processes including apoptosis, cell survival, substrate metabolism, inflammatory response, and response to stressors such as oxidative stress, ischemia, and starvation. Humanin exhibits protective effects against cellular apoptosis. Apparently it inhibits BAX translocation to the mitochondrial outer membrane.
mitochondria-associated peptide; exhibits protective effects against cellular apoptosis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1500SML1720SML0108
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless
color
white to off-white
Humanin Trifluoroacetate 100mg custom order
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)