Vai a
SML2791
SBI-797812
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 88.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 378.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
InChI key
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
Biochem/physiol Actions
SBI-797812 is a cell penetrant and potent activator of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells. SBI-797812 blocks binding of inhibitors to NAMPT and shifts the reaction equilibrium towards NMN formation. It elevates levels of NAD+ in mice liver.
cell penetrant and potent activator of NAMPT increases intracellular levels of NMN and NAD+ in cells
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2935N3501SML4294
SBI-797812 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2791
SBI-797812
SBI-425 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2935
SBI-425
SBI-115 ≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
SML4294
SBI-115
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)