Vai a
SML2767
HMR-1098
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-chloro-2-methoxy-N-[2-[4-methoxy-3-[[[(methylamino)thioxomethyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-benzamide sodium salt, HMR 1098
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 108.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 418.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21ClN3O5S2·Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 108.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]N(CCc2cc(c(cc2)OC)[S](=O)(=O)NC(=S)NC)C(=O)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C19H22ClN3O5S2.Na/c1-21-19(29)23-30(25,26)17-10-12(4-6-16(17)28-3)8-9-22-18(24)14-11-13(20)5-7-15(14)27-2;/h4-7,10-11H,8-9H2,1-3H3,(H3,21,22,23,24,29);/q;+1/p-1
InChI key
SUEVHDKFEXAKAF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
HMR-1098 is a potent and selective blocker of the sarcolemmal ATP-sensitive K+ (sarcKATP) channel. HMR 1098 is inhibits Kir6.2/SUR1-composed KATP channels.
potent and selective blocker of the sarcolemmal ATP-sensitive K+ (sarcKATP) channel
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2354SML2055SML1812
HMR-1098 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2767
HMR-1098
HMR-1556 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2354
HMR-1556
ZD0947 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2055
ZD0947
IMR-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1812
IMR-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)