Documenti fondamentali
SML2657
Sigma-Aldrich
MP-A08
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide, NSC-122314
Scegli un formato
5 MG
CHF 87.70
25 MG
CHF 285.00
CHF 87.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 87.70
25 MG
CHF 285.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H25N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 87.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)\N=C\c3c(cccc3)N[S](=O)(=O)c4ccc(cc4)C)c1ccc(cc1)C
InChI
FLDBNMYJUMAXDQ-TURZUDJPSA-N
Azioni biochim/fisiol
ATP-competitive sphingosine kinase inhibitor that targets both SK1 and SK2 (SphK 1 and 2)
MP-A08 is a highly selective ATP-competitive sphingosine kinase inhibitor that targets both SK1 and SK2. It is more selective and acts by different mechanisms than other SK inhibitors. MP-A0 targets the ATP-binding pocket, rather than the sphingosine binding pocket, with Ki values of 6.9 and 27 μM, respectively. Also, both SKI-II and PF-543 are thought to act in part by targeting sphingosine kinase for proteasomal degradation, which is not the case with MP-A08. MP-A08 was found to suppress the growth of human lung tumor xenografts in mice, both inducing apoptosis and inhibiting angiogenesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)