SML2655
Reparixin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
αR-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(methylsulfonyl)-benzeneacetamide, (R)-(-)-N-2-[(4-Isobutylphenyl)propionyl]methanesulfonamide, DF 1681Y, Repertaxin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -80 to -90°, c = 1.0 in ethanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C)C
InChI
1S/C14H21NO3S/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(16)15-19(4,17)18/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,15,16)
KQDRVXQXKZXMHP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)