SML2619
THZ531
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-N-[4-[[(3R)-3-[[5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (R,E)-N-(4-(3-((5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)piperidine-1-carbonyl)phenyl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, THZ 531, THZ-5-31-1, THZ-531
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C/C=C/C(NC1=CC=C(C=C1)C(N2CCC[C@H](C2)NC3=NC(C4=CNC5=C4C=CC=C5)=C(C=N3)Cl)=O)=O)C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3