Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 137.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 544.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23F2N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
LY-411575, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)c1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H]2C(=O)N(C)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H23F2N3O4/c1-14(29-25(34)23(32)15-11-16(27)13-17(28)12-15)24(33)30-22-20-9-4-3-7-18(20)19-8-5-6-10-21(19)31(2)26(22)35/h3-14,22-23,32H,1-2H3,(H,29,34)(H,30,33)/t14-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ULSSJYNJIZWPSB-CVRXJBIPSA-N
Application
LY-411575 has been used as a potent γ-secretase inhibitor and Notch inhibitor.
Biochem/physiol Actions
LY-411575 is potent, cell permeable and selective γ-secretase inhibitor that reduces Aβ/42 after acute or chronic treatment, and blocks Notch activation. Studies (Cancer Cell) have shown that treatment with LSN-411575 arrests KrasG12V-driven NSCLCs in association with inhibition of HES1 expression and ERK phosphorylation.
LY-411575 is potent, cell permeable and selective γ-secretase inhibitor that reduces Aβ40/42 after acute or chronic treatment, and blocks Notch activation.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form oil |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?