Documenti fondamentali
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 71.50
50 MG
CHF 320.00
CHF 71.50
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 71.50
50 MG
CHF 320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23N · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.31 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 71.50
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1(CC(CC(C1)(C)C)(C)C)C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NMDA receptor antagonist
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)