Documenti fondamentali
SML2509
Sigma-Aldrich
Fenticonazole Nitrate
Sinonimo/i:
Fenticonazole nitrate
Scegli un formato
50 MG
CHF 149.00
CHF 149.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 149.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21Cl2N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.41
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 149.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)