Vai a
SML2500
Senicapoc
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-fluoro-α-(4-fluorophenyl)-α-phenyl-Benzeneacetamide, ICA 17043
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 372.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15F2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 92.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
InChI key
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KCa3.1 channel blocker
Senicapoc (ICA-17043) is an inhibitor of the calcium-activated K+ channel KCa3.1, also known as the Gardos channel, which plays a role in K+ loss and dehydration of sickled red blood cells. Senicapoc blocks calcium-induced rubidium flux in human RBCs with and IC50 of 11 nM and prevents RBC dehydration in a transgenic mouse sickle cell disease model. It has been investigated for a number of possible uses, which include antimalarial activity, idiopathic pulmonary fibrosis, glioblastoma, lung cancer, non-alcoholic liver disease, hereditary xerocytosis, suppression of microglial activation in stroke, and immune system disorders.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1035SML0440SML0115
Senicapoc ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2500
Senicapoc
ICA-121431 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1035
ICA-121431
Spautin-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0440
Spautin-1
MDL 11939 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0115
MDL 11939
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)