Vai a
SML0440
Spautin-1
≥98% (HPLC), Autophagy inhibitor, powder
Sinonimo/i:
6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine, C43
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 457.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11F2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Spautin-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1)CNC2=C3C=C(F)C=CC3=NC=N2
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
InChI key
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Spautin-1 has been used as an autophagy inhibitor:
  • to study its effects on vascular, glial, and neuronal alterations in the oxygen-induced retinopathy mouse model
  • to evaluate its pre-treatment effect on the response of canine osteosarcoma cells to doxorubicin
  • to study its effects on the production of interleukin (IL)-6 by oxidatively stressed dendritic cells (OS-DCs) in Luminex assay
Biochem/physiol Actions
Spautin-1 inhibits the activity of two ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13, causing an increase in proteasomal degradation of class III PI3 kinase complexes, which have been shown to regulate autophagy.
Spautin-1 is an inhibitor of autophagy.
Specific and potent autophagy inhibitor-1 (Spautin-1) is a small molecule, which can inhibit autophagy and induce cancer cell death. It inhibits autophagy by degrading beclin-1. Spautin-1 augments the efficiency of radiation therapy and chemotherapy in various human cancer cell lines.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2632WH0006683M1HPA017311
Spautin-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0440
Spautin-1
Autophinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2632
Autophinib
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)