Vai a
SML2491
Azasetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-methyl-3-oxo-N-(quinuclidin-3-yl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide hydrochloride, N-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide monohydrochloride, Y 25130, Y-25130, Y25130
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 385.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20ClN3O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 385.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(COC2=C(C=C(Cl)C=C12)C(NC3CN4CCC3CC4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H
InChI key
DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Azasetron (Y-25130) is an orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist (binding Ki = 0.33 nM against [3H]granisetron/rat small intestine, 2.9 nM against [3H]quipazine/rat cortex; little or no affinity toward H1,d5-HT1A/2, Dopamine D1/2, α1/α2 adrenoceptor, muscarinic receptors) with in vivo antiemetic efficacy (0.1-0.3 mg/kg i.v. & 0.1-1 mg/kg p.o.; dogs, ferrets). Y-25130 inhibits 5-HT-induced bradycardia in anesthetized rats (ED50 = 820 ng/kg i.v.), while concurrent intrahippocampal infusion (1.0 μg/side) prevents memory function impairment caused by muscarinic acetylcholine receptor antagonist scopolamine (3.2 μg/side), but not NMDA receptor antagonist CPP (32 ng/side).
Orally active, potent and selective 5-HT3 receptor antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0674SML1195SML0346
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)