Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 243.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 322.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Mycophenolic acid, ≥98%
biological source
Penicillium brevicompactum
Quality Segment
assay
≥98%
color
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Gene Information
human ... IMPDH1(3614), IMPDH2(3615)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description analytical standard | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description An immunosuppressive agent that inhibits de novo purine nucleotide synthesis via inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase and prevents the formation of XMP and GMP. |
| assay ≥98% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| solubility methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility methanol: 50 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, ethanol: soluble |
| color white to yellow-white | color - | color white to yellow-white | color white to off-white |
| biological source Penicillium brevicompactum | biological source - | biological source Penicillium brevicompactum | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mycophenolic acid
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Immune system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?