Vai a
SML2397
Dooku1
≥98% (HPLC), eIF4E inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-5-(1H-pyrrol-2-yl)-1,3,4-oxadiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 372.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9Cl2N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 92.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dooku1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1CSC2=NN=C(C3=CC=CN3)O2
InChI
1S/C13H9Cl2N3OS/c14-9-3-1-4-10(15)8(9)7-20-13-18-17-12(19-13)11-5-2-6-16-11/h1-6,16H,7H2
InChI key
MNPOBXLPCWFONX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dooku1, an analog of Yoda1, is a potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels. Dooku1 inhibits relaxation of relaxation of aorta caused by Yoda1.
potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2809SML1558SML2472
Dooku1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2397
Dooku1
WNK463 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2809
WNK463
Yoda1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1558
Yoda1
UPGL00004 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2472
UPGL00004
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to pink
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)