SML2384
BAY 87-2243
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Cyclopropyl-4-[4-[[5-methyl-3-[3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1H-pyrazol-1-yl]methyl]-2-pyridinyl]piperazine, 1-Cyclopropyl-4-{4-[(5-methyl-3-{3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-1H-pyrazol-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}piperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C2=NC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NO2)=NN1CC4=CC(N5CCN(C6CC6)CC5)=NC=C4
InChI
1S/C26H26F3N7O2/c1-17-14-22(25-31-24(33-38-25)19-2-6-21(7-3-19)37-26(27,28)29)32-36(17)16-18-8-9-30-23(15-18)35-12-10-34(11-13-35)20-4-5-20/h2-3,6-9,14-15,20H,4-5,10-13,16H2,1H3
CDJNNOJINJAXPV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)