SML2177
S 38093-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-((3aR,6aS)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)propoxy)benzamide hydrochloride, S 38093, S-38093, S38093
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]([C@]1([H])C2)(CCC1)CN2CCCOC3=CC=C(C(N)=O)C=C3.Cl
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3