SML2155
TAK-901
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[3-(Ethylsulfonyl)phenyl]-3,8-dimethyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-9H-pyrido[2,3-b]indole-7-carboxamide, TAK 901
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H32N4O3S/c1-5-36(34,35)21-8-6-7-19(14-21)23-15-22(28(33)30-20-9-11-32(4)12-10-20)18(3)26-25(23)24-13-17(2)16-29-27(24)31-26/h6-8,13-16,20H,5,9-12H2,1-4H3,(H,29,31)(H,30,33)
WKDACQVEJIVHMZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3