Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32N6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 122.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O)=O
InChI key
FSXIBBYWVGWQJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCT-501 is a potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1, a dehydrogenase that has been found to be elevated in certain cancers and in cancer stem cells. NCT-501 had an IC50 value of 40 nM and was found to be 1000-fold selective for ALDH1A1 over other ALDH enzymes and other dehydrogenases. NCT-501 treatment of head and neck squamous-cell carcinoma (HNSCC) explants in combination with cisplatin resulted in a significant decrease in proliferating cells.
Potent and selective inhibitor of Aldehyde dehydrogenase ALDH1A1
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?