SML2052
LCAT activator compound A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[5-(Ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]-2-pyrazinecarbonitrile, 3-[[5-(Ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]thio]pyrazine-2-carbonitrile, Compound A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCSC1=NN=C(S1)SC2=NC=CN=C2C#N
InChI
1S/C9H7N5S3/c1-2-15-8-13-14-9(17-8)16-7-6(5-10)11-3-4-12-7/h3-4H,2H2,1H3
UBSFSJMIJHSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)