Documenti fondamentali
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 119.00
25 MG
CHF 473.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 119.00
25 MG
CHF 473.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.28
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
VZAFGXCWAWRULT-KGLIPLIRSA-N
Azioni biochim/fisiol
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
enantiomeric negative control for GSK4027
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)