Merck
SML1971
LLY-284
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((S)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (S)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(S)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 284, LLY284
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
InChI key
WWOOWAHTEXIWBO-CNUKPYSBSA-N
Biochem/physiol Actions
LLY-284 is the less potent diastereomer of the potent SAM-competitive PRMT5 inhibitor LLY-283 (IC50 = 20 nM against PRMT5-catalyzed methylation of an H4R3-derived peptide substrate) and an ideal control compound for cellular studies. For characterization details of the active probe, LLY-283, please visit the LLY-283 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
LLY-283, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-283, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Less potent diastereomer and control compound for the potent and selective SAM-competitive PRMT5 inhibitor LLY-283.
Features and Benefits
LLY-284 is a negative control for LLY-283, an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)