Documenti fondamentali
SML1991
Sigma-Aldrich
PS432
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]-2,5-dihydro-4-hydroxy-1-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
Scegli un formato
5 MG
CHF 75.40
CHF 75.40
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 75.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19ClN2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.95
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 75.40
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(O)=C(C(OCC)=O)C(C2=CC=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)O2)N1C4=NC(C=CC(C)=C5)=C5S4
Azioni biochim/fisiol
Allosteric inhibitor of atypical PKC isoforms
PS432 is an allosteric inhibitor of Protein Kinase C (PKC) that targets regulatory site (PIF-pocket) present in the kinase domain. PS432 potently inhibits non-small cell lung cancer cells proliferation and tumor growth without side effects in a mouse xenograft model.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jose M Arencibia et al.
ACS chemical biology, 12(2), 564-573 (2017-01-04)
There is a current and pressing need for improved cancer therapies. The use of small molecule kinase inhibitors and their application in combinatorial regimens represent an approach to personalized targeted cancer therapy. A number of AGC kinases, including atypical Protein