SML1910
IC87201
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(1H-Benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichloro-phenol, 2-[(1H-Benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichlorophenol, IC 87201, IC-87201, Phenol, 2-[(1H-benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichloro-
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H10Cl2N4O/c14-8-3-7(13(20)10(15)4-8)6-16-9-1-2-11-12(5-9)18-19-17-11/h1-5,16,20H,6H2,(H,17,18,19)
QEHVTUCLCBXQIC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3