SML1882
RS 67333 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxy-phenyl)-3-[1(n-butyl)-4-piperidinyl]-1-propanone hydrochloride, 1-(4-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-(1-butyl-4-piperidinyl)-1-propanone hydrochloride, RS-67,333 hydrochloride, RS-67333 hydrochloride, RS67333 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC)CCC2CCN(CCCC)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H29ClN2O2.ClH/c1-3-4-9-22-10-7-14(8-11-22)5-6-18(23)15-12-16(20)17(21)13-19(15)24-2;/h12-14H,3-11,21H2,1-2H3;1H
XVBGLZNYWUUAFF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)