Documenti fondamentali
SML1692
Sigma-Aldrich
AS8351
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1-naphthylaldehyde isonicotinoylhydrazone, 311 Iron Chelator, AS-8351, NSC-51355
Scegli un formato
5 MG
CHF 97.30
CHF 97.30
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 97.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 97.30
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
Azioni biochim/fisiol
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B), a histone H3K4 demethylase involved in regulation of cell proliferation and stem cell self-renewal and differentiation. AS8351 is thought to inhibit KDM5B by competing with a-ketoglutarate for chelating iron that KDM5B requires as a co-factor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)