Documenti fondamentali
SML1646
Sigma-Aldrich
ZQ-16
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Hexylthio)-6-hydroxy-4(3H)-pyrimidinone
Scegli un formato
5 MG
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 130.00
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84 (G protein-coupled receptor 84). ZQ-16 activates GPR84-mediated calcium mobilization, inhibition of cAMP accumulation, phosphorylation of ERK1/2, receptor desensitization and internalization, and receptor-β-arrestin interaction.
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)