SML1449
G3335
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
H-Trp-Glu-OH, L-Tryptophyl-L-glutamic acid, WE
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
PWIQCLSQVQBOQV-AAEUAGOBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)