M6191
GW9662
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 26 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3