Documenti fondamentali
SML1284
Sigma-Aldrich
Efavirenz Ready Made Solution
10 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one, (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Scegli un formato
1 ML
CHF 210.00
CHF 210.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 210.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9ClF3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.67
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 210.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
DMSO solution
Livello qualitativo
Concentrazione
10 mg/mL in DMSO
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI).
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Efavirenz is an anti-HIV drug, commonly used in combination therapy for AIDs treatment. Efavirenz is part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
The plasma levels of this drug can determine the failure of treatment and CNS (central nervous system) side-effects in patients infected with HIV (human immunodeficiency virus). [1]
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Marzolini et al.
AIDS (London, England), 15(1), 71-75 (2001-02-24)
Limited information exists on the clinical usefulness of drug level monitoring for efavirenz, a once-daily non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). The aim of this study was to determine whether efavirenz plasma concentration monitoring could predict treatment failure and central nervous