SML1265
Bosentan hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2′-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide monohydrate, 4-Tert-butyl-N- [6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxy-phenoxy)-[2,2´]-bipyrimidin-4-yl]-benzenesulfonamide monohydrate, Ro-47-0203
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC(C3=NC=CC=N3)=NC(OCCO)=C2OC4=CC=CC=C4OC)=O.O
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2