SML1074
R1530
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(2-Chlorophenyl)-7-fluoro-1,2-dihydro-8-methoxy-3-methyl-pyrazolo[3,4-b][1,4]benzodiazepine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
, white to yellow to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(C)NN=C3NC4=C2C=C(F)C(OC)=C4
InChI
1S/C18H14ClFN4O/c1-9-16-18(24-23-9)21-14-8-15(25-2)13(20)7-11(14)17(22-16)10-5-3-4-6-12(10)19/h3-8H,1-2H3,(H2,21,23,24)
UOVCGJXDGOGOCZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790) , FGFR1(2260) , FGFR2(2263) , FLT1(2321) , FLT3(2322) , FLT4(2324) , KDR(3791) , PDGFRB(5159) , PLK4(10733)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)