Documenti fondamentali
SML1011
Sigma-Aldrich
INDY
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1Z)-1-(3-Ethyl-5-hydroxy-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-propanone
Scegli un formato
5 MG
CHF 92.60
25 MG
CHF 300.00
CHF 92.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 92.60
25 MG
CHF 300.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.30
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 92.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)O)N(\C\1=C/C(=O)C)CC
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-3-13-10-7-9(15)4-5-11(10)16-12(13)6-8(2)14/h4-7,15H,3H2,1-2H3/b12-6+
GCSZJMUFYOAHFY-WUXMJOGZSA-N
Azioni biochim/fisiol
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B (dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1). The IC50 values for inhibition of Dyrk1A and 1B are 240 and 230 nM, respectively. INDY impairs the self-renewal capacity of neural stem cells and glioblastoma tumor-initiating cells.
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)