SML0999
ME0328
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3,4-Dihydro-4-oxo-N-(1-phenylethyl)-2-quinazolinepropanamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C19H19N3O2/c1-13(14-7-3-2-4-8-14)20-18(23)12-11-17-21-16-10-6-5-9-15(16)19(24)22-17/h2-10,13H,11-12H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22,24)/t13-/m0/s1
QIHBWVVVRYYYRO-ZDUSSCGKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.