Vai a
SML0972
ORM-10103
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(3,4-Dihydro-2-phenyl-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy]-5-nitro-pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 168.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 638.00
CHF 542.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 168.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cnc(cc1)Oc2cc3c(cc2)OC(CC3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N2O4/c23-22(24)16-7-11-20(21-13-16)25-17-8-10-19-15(12-17)6-9-18(26-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-13,18H,6,9H2
InChI key
GZONLGPIHCCJOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ORM-10103 is a potent, specific inhibitor of the Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX.
ORM-10103 is a potent, specific inhibitor of the Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX. The compound ORM-10103 inhibits both inward and outward NCX currents with IC50 values of 780 nM, and 960 nM, respectively. ORM-10103 blocks induced arrhythmias in canine cardiac tissue.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0220SML2650PZ0375
ORM-10103 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0972
ORM-10103
YM 022 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0220
YM 022
T3-CLK ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2650
T3-CLK
PF-06282999 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0375
PF-06282999
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)