Vai a
SML0964
KNK437
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethylene)-2-oxo-1-pyrrolidinecarboxaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 362.00
CHF 307.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
InChI
1S/C13H11NO4/c15-7-14-4-3-10(13(14)16)5-9-1-2-11-12(6-9)18-8-17-11/h1-2,5-7H,3-4,8H2
InChI key
LZGGUFLRKIMBDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
KNK437 has been used:
  • as a heat shock factor 1 (HSF1) inhibitor to study its effects on the inhibition of viability and apoptosis activation in chemoresistant mice cells
  • as an HSF1 inhibitor to study its effects on viability and apoptosis of colorectal cancer cells
  • as a heat shock protein 70 (HSP70) inhibitor to study its effects on glutamine-induced HSP70 and inflammatory mediator release
Biochem/physiol Actions
KNK437 inhibits the accumulation of heat shock proteins (including hsp -27, -40, -70, -72 and -105). KNK437 inhibits thermotolerance in cells with greater potency than quercetin.
KNK437 is a heat shock protein inhibitor.
KNK437 is a benzylidene lactam compound.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0140PZ0184SML0220
KNK437 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0964
KNK437
BV02 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0140
BV02
PF-04457845 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0184
PF-04457845
YM 022 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0220
YM 022
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)