Vai a
SML0784
BMS-303141
≥98% (HPLC), ATP citrate lyase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2-hydroxy-N-(4-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)-benzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 479.00
CHF 407.15
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15Cl2NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BMS-303141, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1=C(OC)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)(C3=C(O)C(Cl)=CC(Cl)=C3)=O
InChI
1S/C19H15Cl2NO4S/c1-26-17-8-7-13(12-5-3-2-4-6-12)9-16(17)22-27(24,25)18-11-14(20)10-15(21)19(18)23/h2-11,22-23H,1H3
InChI key
SIIPNDKXZOTLEA-UHFFFAOYSA-N
Application
BMS-303141 has been used for inhibition of ATP citrate lyase in breast cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL).
BMS-303141 is a potent inhibitor of ATP citrate lyase (ACL). BMS-303141 inhibits lipid synthesis in HepG2 cells with an IC50 of 8 μM, and lowers plasma triglycerides in a murine hyperlipdemia model.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5326SML1152SML2918
BMS-303141 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0784
BMS-303141
SB-271046A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5326
SB-271046A
GSK137647A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1152
GSK137647A
INT131 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2918
INT131
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)