Vai a
SML0747
HHQ
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Heptyl-4-quinolone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 67.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 274.00
CHF 232.90
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 67.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c([c](cc1CCCCCCC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
General description
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
Biochem/physiol Actions
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ s a modulator of swarm motility.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
Other Notes
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0400Z4777345862
HHQ ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0747
HHQ
ML204 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0400
ML204
Golgicide A A cell-permeable quinoline compound that selectively targets ArfGEF GBF1, but not BIG1/2, and attenuates GBF1-mediated cellular vesicle traffickings in a reversible manner.
Sigma-Aldrich
345862
Golgicide A
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
A cell-permeable quinoline compound that selectively targets ArfGEF GBF1, but not BIG1/2, and attenuates GBF1-mediated cellular vesicle traffickings in a reversible manner.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light, OK to freeze
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)