Vai a
SML0400
ML204
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-(1-piperidinyl)-quinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
USYRQXDHKXGTCK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-methyl-2-(1- piperidinyl)-quinoline (ML204) has been used to attenuate Ewing sarcoma (EWS)-FLI1 activity in TC32 cells. It has also been used to attenuate scratching behavior evoked by α-Me-5HT in mice.
Biochem/physiol Actions
ML204 is a potent and selective TRPC4 channel inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)