Vai a
SML0743
EUK-134
≥95% (HPLC), amyloid fibril formation blocker, powder
Sinonimo/i:
(SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis[(nitrilo-?N)methylidyne]]bis[6-methoxyphenolato-KO]](2-)]-manganese, 2,2′-[1,2-Ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxy-phenol manganese complex, Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[6-methoxyphenolato]](2-)-N2,N2′,O1,O1′]-manganese, EUK 134
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 71.90
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 284.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18ClMnN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 71.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
EUK-134, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, faint to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mn+2]Cl.N(=Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])CCN=Cc1c(c(ccc1)OC)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3
InChI key
YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K
Application
EUK-134 has been used as an antioxidant.
EUK-134 has been used to determine the mechanism underlying hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) stabilization in human aortic endothelial cells (HAECs).
Biochem/physiol Actions
EUK-134 is a manganese-salen derivative that exhibit potent antioxidant activities and inhibits amyloid fibril formation.
EUK-134 is a manganese-salen derivative that exhibit potent antioxidant activities. EUK-134 is a superoxide dismutase (SOD) that inhibits amyloid fibril formation, including islet amyloid polypeptide (IAPP), β-amyloid and lysozyme amyloid aggregation. It appears that EUK-134 disrupts the pre-formed amyloid fibrils. EUK-134 increases the viability of the SK-N-MC cells exposed to preformed IAPP fibrils.
Other Notes
air sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0742341209
EUK-134 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0743
EUK-134
EUK-8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0742
EUK-8
EUK-8 A synthetic salen-manganese complex with high superoxide dismutase (SOD) and catalase-mimic activities, and oxyradical scavenging activities.
Sigma-Aldrich
341209
EUK-8
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
A synthetic salen-manganese complex with high superoxide dismutase (SOD) and catalase-mimic activities, and oxyradical scavenging activities.
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (elemental analysis)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)