Vai a
SML0715
PF-8380
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-6-benzoxazolyl)-3-oxopropyl]-1-piperazinecarboxylic acid (3,5-dichlorophenyl)methyl ester, 4-[3-Oxo-3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzoxazol-6-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid 3,5-dichlorobenzyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
CHF 96.05
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 434.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21Cl2N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 96.05
Prezzo di listinoCHF 113.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(cc(c1)COC(=O)N2CCN(CC2)CCC(=O)c3cc4[o][c]([nH]c4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
InChI key
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
Application
PF-8380 has been used in biological assays. It has also been used to estimate the role of intestinally-derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis.
Biochem/physiol Actions
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX), the enzyme that synthesize lysophosphatidic acid (LPA) from lysophosphatidyl choline, and is an emerging target for treatment of inflammatory conditions, including cancer, arthritis and multiple sclerosis. PF-8380 blocks inflammation-induced LPA synthesis. PF-8380 works both in vitro and in vivo through direct inhibition of autotaxin. In human whole blood PF-8380 inhibited autotaxin with an IC50 of 101 nM.
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX).
PF-8380 [6-(3-(piperazin-1-yl)propanoyl)benzo[d]oxazol-2(3H)-one] has the ability to change the resistant and invasive features of glioblastoma and helps to improve the response to radiation therapy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0929SML2702SML1991
PF-8380 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0715
PF-8380
HS38 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0929
HS38
ST045849 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2702
ST045849
PS432 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1991
PS432
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)