Vai a
SML0213
MC2050 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl)ethylsulfanyl]-3H-quinazolin-4-one dihydrochloride hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 121.00
CHF 102.85
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 632.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N5OS·2HCl · xH2O
Peso molecolare:
440.39 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 102.85
Prezzo di listinoCHF 121.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C1NC(SCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)=Nc4ccccc14
InChI
1S/C19H21N5OS.2ClH.H2O/c25-18-15-5-1-2-6-16(15)21-19(22-18)26-14-13-23-9-11-24(12-10-23)17-7-3-4-8-20-17;;;/h1-8H,9-14H2,(H,21,22,25);2*1H;1H2
InChI key
LMZZPRHHBPFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
MC2050 hydrate may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
MC2050 is a PARP-1 inhibitor
MC2050 is a water-soluble PARP-1 inhibitor. The IC50 for inhibition of PARP-1 activity is 119 nM, compared to 1.8 μM for PARP-2. MC2050 inhibits apoptosis and blocks poly ADP-ribosylation of histone H1 in hydrogen peroxide treated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0400PZ0159A8106
ML204 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0400
ML204
Altanserin ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A8106
Altanserin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)